Imprimer
Lutétium (III) oxyde ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Lutetium oxide, Dilutetium trioxide
11255.03 11255.06 11255.14
11255.03EA 99.5 EUR
11255.03 11255.06 11255.14
Lutétium (III) oxyde ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Lutétium (III) oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 12032-20-1 Molecular Formula: Lu2O3 Formula Weight: 397.94 Physical Form: Powder Density: 9.420 Melting Point: 2487° Merck Reference: 14,5615 MDL No.: MFCD00011100
Formule: Lu₂O₃
MW: 397.93 g/mol
Point de fusion: 2487 °C
Densité: 9.420
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011100
Numéro CAS: 12032-20-1
EINECS: 234-764-3
Merck Index: 14,5615