Imprimer
Lanthane (III) oxyde, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
289205-250G 289205-50G
289205-250GEA 365 EUR
289205-250G 289205-50G
Lanthane (III) oxyde, Supelco®
Lanthane (III) oxyde
Formule: La₂O₃
MW: 325.81 g/mol
Point d'ébullition: 4200
Point de fusion: 2315
Densité: 6.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011071
Numéro CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=290fd7a767785195d587fa622db802c7b4bc8271&vid=9ebb11fade20cc0bbd323a581869b1f0dd04cb33&prid=web&clid=SAPDAM