Holmium oxyde, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.12469.0005
1.12469.0002
1.12469.0005EA
131
EUR
1.12469.0005
1.12469.0002
Holmium oxyde, Sigma-Aldrich®
Holmium oxyde
Formule:
Ho₂O₃ Point d'ébullition: 2600 °C (1013 hPa) Point de fusion: 2400 °C Densité: 3,79 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00011053 Numéro CAS: 12055-62-8 EINECS: 235-015-3 |
Résultats des tests de spécification
Molar Mass | 377.86 g/mol |
Hill Formula | Ho2O3 |
Chemical Formula | Ho2O3 |