Imprimer
Trioxyde de digadolinium ≥99.9%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Gadolinium (III) oxide
36355.14 36355.22
36355.14EA 148 EUR
36355.14 36355.22
Trioxyde de digadolinium ≥99.9%
Trioxyde de digadolinium
Purity: 99.9% CAS No.: 12064-62-9 Molecular Formula: Gd2O3 Formula Weight: 362.50 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 7.407 Melting Point: 2330° Merck Reference: 14,4326 MDL No.: MFCD00011026
Formule: Gd₂O₃
MW: 362.5 g/mol
Point de fusion: 2330 °C
Densité: 7.407
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011026
Numéro CAS: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9