Imprimer
Oxyde d'europium (III) ≥99.9%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
36352.04 36352.09
36352.04EA 223 EUR
36352.04 36352.09
Oxyde d'europium (III) ≥99.9%
Oxyde d'europium (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 1308-96-9 Molecular Formula: Eu2O3 Formula Weight: 351.92 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010997
For vacuum deposition
Formule: Eu₂O₃
MW: 351.92 g/mol
Point de fusion: 2291 °C
Densité: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010997
Numéro CAS: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,3904