Imprimer
Oxyde d'europium (III) 99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
193020010 193020050 193020250
ACRO193020010EA 40.6 EUR
ACRO193020010 ACRO193020050 ACRO193020250
Oxyde d'europium (III) 99.99% (sur base traces de métaux)
Oxyde d'europium (III)
Formule: Eu₂O₃
MW: 351.92 g/mol
Point de fusion: 2325
Densité: 7.42 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010997
Numéro CAS: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,03904
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light pink Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %