Imprimer
Erbium (III) oxyde ≥99.8% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Dierbium trioxide, Erbium oxide
36372.14 36372.22
36372.14EA 197 EUR
36372.14 36372.22
Erbium (III) oxyde ≥99.8% (base métaux)
Erbium (III) oxyde
Purity: 99.8% CAS No.: 12061-16-4 Molecular Formula: Er2O3 Formula Weight: 382.56 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 8.64 Melting Point: 2400° Merck Reference: 14,3646 MDL No.: MFCD00010991
For vacuum deposition
Formule: Er₂O₃
MW: 382.52 g/mol
Point de fusion: 2400 °C
Densité: 8.64
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010991
Numéro CAS: 12061-16-4
EINECS: 235-045-7
Merck Index: 14,3646