Imprimer
Triiodure de thulium, ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Dans une ampoule sous argon
39424.03 39424.06
39424.03EA 108 EUR
39424.03 39424.06
Triiodure de thulium, ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Triiodure de thulium
Purity: 99.99% CAS No.: 13813-43-9 Molecular Formula: I3Tm Formula Weight: 549.65 Physical Form: Flakes, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1260° MDL No.: MFCD00050141
Formule: I₃Tm
MW: 549.65 g/mol
Point d'ébullition: 1260 °C
Point de fusion: 1015 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050141
Numéro CAS: 13813-43-9
EINECS: 237-472-4