Iodure de terbium (III), ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Dans une ampoule sous argon
13672.03
13672.06
13672.03EA
142
EUR
13672.03
13672.06
Iodure de terbium (III), ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Iodure de terbium (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 13813-40-6
Molecular Formula: TbI3
Formula Weight: 539.64
Physical Form: Flake, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049573
Formule:
TbI₃ MW: 539.64 g/mol Point de fusion: 946 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049573 Numéro CAS: 13813-40-6 EINECS: 237-472-4 |