Imprimer
Samarium (III) fluorure, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
13660.14 13660.22
13660.14EA 186 EUR
13660.14 13660.22
Samarium (III) fluorure, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Samarium (III) fluorure
Purity: 99.9% CAS No.: 13765-24-7 Molecular Formula: SmF3 Formula Weight: 207.35 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049540
Formule: F₃Sm
MW: 207.36 g/mol
Point d'ébullition: 2323
Point de fusion: 1306 °C
Densité: 4.362 g/cm³ (2327 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049540
Numéro CAS: 13765-24-7
EINECS: 237-367-3
ONU: 3288
ADR: 6.1 III