Imprimer
Trifluorure d'holmium, anhydre ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Holmium (III) fluoride
11278.06 11278.14
11278.06EA 111 EUR
11278.06 11278.14
Trifluorure d'holmium, anhydre ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trifluorure d'holmium
Purity: 99.99% CAS No.: 13760-78-6 Molecular Formula: HoF3 Formula Weight: 221.93 Physical Form: Crystalline Lump Density: 7.6 Melting Point: 1143° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00016142
Formule: HoF₃
MW: 221.93 g/mol
Point de fusion: 1143
Densité: 7.6
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016142
Numéro CAS: 13760-78-6
EINECS: 237-352-1
ONU: 3288
ADR: 6.1 III