Imprimer
Trifluorure d'europium, anhydre ≥99.98% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
11302.04 11302.06 11302.14
11302.04EA 142 EUR
11302.04 11302.06 11302.14
Trifluorure d'europium, anhydre ≥99.98% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trifluorure d'europium
Purity: 99.98% CAS No.: 13765-25-8 Molecular Formula: EuF3 Formula Weight: 208.96 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 2280° MDL No.: MFCD00010998
Formule: EuF₃
MW: 208.96 g/mol
Point d'ébullition: >2280 °C
Point de fusion: 1390 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010998
Numéro CAS: 13765-25-8
EINECS: 237-368-9