Imprimer
Chlorure d'ytterbium (III), ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Dans une ampoule sous argon
40653.06 40653.14
40653.06EA 222 EUR
40653.06 40653.14
Chlorure d'ytterbium (III), ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Chlorure d'ytterbium (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 10361-91-8 Molecular Formula: YbCl3 Formula Weight: 279.40 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,10105 MDL No.: MFCD00011288
Formule: Cl₃Yb
MW: 279.4 g/mol
Point de fusion: 854 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011288
Numéro CAS: 10361-91-8
EINECS: 233-800-5
Merck Index: 14,10105