Imprimer
Chlorure de terbium (III) hexahydraté ≥99.999% (base métaux), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
44472.06 44472.14
44472.06EA 140 EUR
44472.06 44472.14
Chlorure de terbium (III) hexahydraté ≥99.999% (base métaux), REacton®
Chlorure de terbium (III) hexahydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 13798-24-8 Molecular Formula: TbCl3.6H2O Formula Weight: 373.38 (265.29anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00149870
Formule: Cl₃Tb·6H₂O
Point de fusion: 145 °C
Densité: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149870
Numéro CAS: 13798-24-8
EINECS: 233-132-4
Merck Index: 14,9157