Samarium (III) chlorure, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
89916.09
89916.18
89916.09EA
180
EUR
89916.09
89916.18
Samarium (III) chlorure, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Samarium (III) chlorure
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-82-7
Molecular Formula: SmCl3
Formula Weight: 256.71
Physical Form: Chunks/Powder
Density: 4.46
Melting Point: 678°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,8347
MDL No.: MFCD00011235
Formule:
Cl₃Sm Point d'ébullition: Déc. Point de fusion: 678 °C Densité: 4,46 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011235 Numéro CAS: 10361-82-7 EINECS: 233-797-0 Merck Index: 14,8347 |