Néodyme (III) chlorure , anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Neodymium (III) chloride
18680.06
18680.14
18680.22
18680.06EA
94.6
EUR
18680.06
18680.14
18680.22
Néodyme (III) chlorure , anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Néodyme (III) chlorure
Purity: 99.9%
CAS No.: 10024-93-8
Molecular Formula: NdCl3
Formula Weight: 250.60
Physical Form: -20 Mesh Powder
Density: 4.134
Melting Point: 784°
Merck Reference: 14,6450
MDL No.: MFCD00011132
Formule:
Cl₃Nd MW: 250.6 g/mol Point d'ébullition: 1600 Point de fusion: 784 °C Densité: 4.134 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011132 Numéro CAS: 10024-93-8 EINECS: 233-031-5 Merck Index: 14,6450 |