Imprimer
Trichlorure de lanthane 99.9%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Lanthanum chloride, Lanthanum trichloride
315230100 315230500 315232500
ACRO315230100EA 97.9 EUR
ACRO315230100 ACRO315230500 ACRO315232500
Trichlorure de lanthane 99.9%
Trichlorure de lanthane
Formule: Cl₃La
MW: 245.26 g/mol
Point d'ébullition: 1000 °C
Point de fusion: 860 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011068
Numéro CAS: 10099-58-8
EINECS: 233-237-5
ONU: 1759
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05379
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %