Imprimer
Trichlorure d'holmium, anhydre ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Holmium trichloride
18681.06 18681.14
18681.06EA 195 EUR
18681.06 18681.14
Trichlorure d'holmium, anhydre ≥99.9% (base métaux)
Trichlorure d'holmium
Purity: 99.9% CAS No.: 10138-62-2 Molecular Formula: HoCl3 Formula Weight: 271.29 Physical Form: -20 Mesh Density: 3.7 Melting Point: 718° Merck Reference: 14,4727 MDL No.: MFCD00011051
Formule: Cl₃Ho
MW: 271.29 g/mol
Point d'ébullition: 1500
Point de fusion: 718 °C
Densité: 3.7
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011051
Numéro CAS: 10138-62-2
EINECS: 233-387-1
Merck Index: 14,4727