Imprimer
Trifluorure de gadolinium, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
13655.14 13655.22
13655.14EA 157 EUR
13655.14 13655.22
Trifluorure de gadolinium, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trifluorure de gadolinium
Purity: 99.9% CAS No.: 13765-26-9 Molecular Formula: GdF3 Formula Weight: 214.25 Physical Form: Crystalline Density: 7.1 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1231° MDL No.: MFCD00016113
Formule: F₃Gd
Point de fusion: 1231 °C
Densité: 7,1
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016113
Numéro CAS: 13765-26-9
EINECS: 237-369-4
ONU: 3288
ADR: 6.1,III