Trichlorure de dysprosium, ultra sec ≥99.98% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Dans une ampoule sous argon
35692.06
35692.14
35692.06EA
307
EUR
35692.06
35692.14
Trichlorure de dysprosium, ultra sec ≥99.98% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Trichlorure de dysprosium
Purity: 99.98%
CAS No.: 10025-74-8
Molecular Formula: DyCl3
Formula Weight: 268.86
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.67
Melting Point: 718°
Merck Reference: 14,3482
MDL No.: MFCD00010984
Formule:
Cl₃Dy MW: 268.86 g/mol Point de fusion: 718 °C Densité: 3.67 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010984 Numéro CAS: 10025-74-8 EINECS: 233-039-9 Merck Index: 14,3482 |