Imprimer
Cérium trichlorure, anhydre 99.9%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
369750050 369750250 369751000
ACRO369750050EA 89.9 EUR
ACRO369750050 ACRO369750250 ACRO369751000
Cérium trichlorure, anhydre 99.9%, pur
Cérium trichlorure
Formule: CeCl₃
Point d'ébullition: 1727 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 848 °C
Densité: 3,193 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010929
Numéro CAS: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
ONU: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02008
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or granules
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %