Dibromure d'europium ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Europium dibromide
44431.03
44431.06
44431.14
44431.03EA
116
EUR
44431.03
44431.06
44431.14
Dibromure d'europium ≥99.99% (base métaux)
Dibromure d'europium
Purity: 99.99%
CAS No.: 13780-48-8
Molecular Formula: EuBr2
Formula Weight: 311.77
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD01076548
Formule:
Br₂Eu Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01076548 Numéro CAS: 13780-48-8 |