Imprimer
Cérium tribromure, ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Cerous bromide, Cerium(III) bromide hydrate, Cerium (III) bromide
Dans une ampoule sous argon
40373.03 40373.06 40373.14
40373.03EA 110 EUR
40373.03 40373.06 40373.14
Cérium tribromure, ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Cérium tribromure
Purity: 99.9% CAS No.: 14457-87-5 Molecular Formula: CeBr3 Formula Weight: 379.83 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 5.18 Appearance: White to pale grey Odour: Odourless Melting Point: 733° Boiling Point: 1560° Merck Reference: 14,1995 MDL No.: MFCD00016004
Formule: CeBr₃
MW: 379.83 g/mol
Point d'ébullition: 1560 °C
Point de fusion: 733 °C
Densité: 5.18
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016004
Numéro CAS: 14457-87-5
EINECS: 238-447-0
Merck Index: 14,1995