Imprimer
3-Méthylindole ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L03890.06 L03890.14
L03890.06EA 34.3 EUR
L03890.06 L03890.14
3-Méthylindole ≥99%
3-Méthylindole
Purity: 99% CAS No.: 83-34-1 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 132°(269°F) Odour: Stench Boiling Point: 265-268° Beilstein Reference: 111296 Merck Reference: 14,8560 MDL No.: MFCD00005627
Formule: C₉H₉N
Point d'ébullition: 265…268 °C
Point de fusion: 94…97 °C
Densité: 1,003 g/cm³ (99.6 °C)
Point d'éclair: 132 °C (269 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005627
Numéro CAS: 83-34-1
EINECS: 201-471-7
Merck Index: 14,8560