Imprimer
3-Méthylindole 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
127030100 127030250 127031000
ACRO127030100EA 64 EUR
ACRO127030100 ACRO127030250 ACRO127031000
3-Méthylindole 98%
3-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
Point d'ébullition: 265…266 °C (755 mmHg)
Point de fusion: 95…98 °C
Densité: 1,003 g/cm³ (99.6 °C)
Point d'éclair: 132 °C
Numéro MDL: MFCD00005627
Numéro CAS: 83-34-1
EINECS: 201-471-7
ONU: 3077
Merck Index: 12,08700
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 98 °C
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤1.1 % Tosyl chloride