2-Méthylindole 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
127021000
127025000
ACRO127021000EA
67
EUR
ACRO127021000
ACRO127025000
2-Méthylindole 98%
2-Méthylindole
Formule:
C₉H₉N Point d'ébullition: 273 °C (760 mmHg) Point de fusion: 56…60 °C Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 141 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00005616 Numéro CAS: 95-20-5 EINECS: 202-398-3 ONU: 3335 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to red-purple to brown Crystalline powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 60 °C |
GC | ≥97.5 % |