Imprimer
Indole ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A14427.0B A14427.18 A14427.30
A14427.0BEA 429 EUR
A14427.0B A14427.18 A14427.30
Indole ≥99%
Indole
Purity: 99% CAS No.: 120-72-9 Molecular Formula: C8H7N Formula Weight: 117.15 Flash Point: 121°(249°F) Odour: Unpleasant pH: 6 Melting Point: 50-54° Boiling Point: 253-254° Beilstein Reference: 107693 Merck Reference: 14,4963 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005607
Formule: C₈H₇N
Point d'ébullition: 253…254 °C
Point de fusion: 50…54 °C
Densité: 1,220
Point d'éclair: 121 °C (249 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005607
Numéro CAS: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4963