Imprimer
Indole 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
122150100 122150250 122151000 122155000 122150025
ACRO122150100EA 23.5 EUR
ACRO122150100 ACRO122150250 ACRO122151000 ACRO122155000 ACRO122150025
Indole 99+%
Indole
Formule: C₈H₇N
Point d'ébullition: 253…254 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 51…53 °C
Densité: 1,22 g/cm³
Point d'éclair: 136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005607
Numéro CAS: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04985
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 53 °C
GC ≥99.0 %
UV at 195 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %