Imprimer
5-Nitroindole
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Nitro-1H-indole
SB01605EA SB01605.50
MAYBSB01605EAEA 0 EUR
MAYBSB01605EA MAYBSB01605.50
5-Nitroindole
5-Nitroindole
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.15 g/mol
Point de fusion: 140
Numéro MDL: MFCD00005673
Numéro CAS: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0