Imprimer
5-Nitroindole 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Nitro-1H-indole
128700050 128700250
ACRO128700050EA 78.6 EUR
ACRO128700050 ACRO128700250
5-Nitroindole 99%
5-Nitroindole
Formule: C₈H₆N₂O₂
Point de fusion: 140…142 °C
Numéro MDL: MFCD00005673
Numéro CAS: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 143 °C
GC ≥98.5 %