Imprimer
5-Fluoroindole 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-1H-indole
311920010 311922500 311920050 311920250
ACRO311920010EA 58.9 EUR
ACRO311920010 ACRO311922500 ACRO311920050 ACRO311920250
5-Fluoroindole 98%
5-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
MW: 135.14 g/mol
Point d'ébullition: 85
Point de fusion: 44…48 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005671
Numéro CAS: 399-52-0
EINECS: 206-917-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %