Imprimer
Acide indole-5-carboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A18627.03 A18627.06 A18627.14
A18627.03EA 51.1 EUR
A18627.03 A18627.06 A18627.14
Acide indole-5-carboxylique ≥98%
Acide indole-5-carboxylique
Purity: 98% CAS No.: 1670-81-1 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 208-212° Beilstein Reference: 124391
Formule: C₉H₇NO₂
Point de fusion: 208…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005678
Numéro CAS: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6