Imprimer
Acide indole-3-carboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Indole-3-carboxylic acid
A12634.03 A12634.06 A12634.14
A12634.03EA 40.6 EUR
A12634.03 A12634.06 A12634.14
Acide indole-3-carboxylique ≥98%
Acide indole-3-carboxylique
Purity: 98% CAS No.: 771-50-6 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: ca 239° dec. Beilstein Reference: 129435
Formule: C₉H₇NO₂
Point de fusion: ∼ 239 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005624
Numéro CAS: 771-50-6
EINECS: 212-231-6