Indole-5-carbonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B21810.03
B21810.06
B21810.03EA
45.9
EUR
B21810.03
B21810.06
Indole-5-carbonitrile ≥98%
Indole-5-carbonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 15861-24-2
Molecular Formula: C9H6N2
Formula Weight: 142.16
Odour: Odourless
Melting Point: 104-108°
Beilstein Reference: 116738
MDL No.: MFCD00005669
Formule:
C₉H₆N₂ Point de fusion: 104…108 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005669 Numéro CAS: 15861-24-2 EINECS: 239-986-4 |