Imprimer
6-Chloroindole ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B23650.03 B23650.06
B23650.03EA 21.8 EUR
B23650.03 B23650.06
6-Chloroindole ≥99%
6-Chloroindole
Purity: 99% CAS No.: 17422-33-2 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Melting Point: 87-90° Beilstein Reference: 112345
Formule: C₈H₆ClN
Point de fusion: 87…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005681
Numéro CAS: 17422-33-2
EINECS: 241-449-4