Imprimer
4-Bromoindole ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-Bromo-1H-indole
L19417.03 L19417.06
L19417.03EA 72.4 EUR
L19417.03 L19417.06
4-Bromoindole ≥98%
4-Bromoindole
Purity: 98% CAS No.: 52488-36-5 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6545 Melting Point: 17° Boiling Point: 88-90°/0.1mm Beilstein Reference: 114891 MDL No.: MFCD00671502
Formule: C₈H₆BrN
Point d'ébullition: 88…90 °C (0.1 mmHg)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.563
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00671502
Numéro CAS: 52488-36-5