Indène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20701.0250
8.20701.1000
8.20701.0250EA
74.7
EUR
8.20701.0250
8.20701.1000
Indène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Indène
Formule:
C₉H₈ Point d'ébullition: 183 °C (1013 hPa) Point de fusion: –2 °C Densité: 0.998 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 58 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003777 Numéro CAS: 95-13-6 EINECS: 202-393-6 ONU: 3295 ADR: 3,III Merck Index: 13,04964 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -2 °C |
Molar Mass | 116.16 g/mol |
Boiling Point | 181 - 183 °C |
Vapor Pressure | 1.7 hPa (20 °C) |
Flash Point | 58 °C |
Refractive Index | 1.5762 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |