Imprimer
Indène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L12665.06 L12665.14 L12665.22
L12665.06EA 76.5 EUR
L12665.06 L12665.14 L12665.22
Indène ≥97%
Indène
Purity: 97% CAS No.: 95-13-6 Molecular Formula: C9H8 Formula Weight: 116.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.5740 Odour: Aromatic Melting Point: ca -2° Boiling Point: 181-182° Beilstein Reference: 635873 Merck Reference: 14,4939 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00003777
Formule: C₉H₈
Point d'ébullition: 181…182 °C
Point de fusion: ∼–2 °C
Densité: 0,996
Point d'éclair: 58 °C (136 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003777
Numéro CAS: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
ONU: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,4939