Imprimer
Ninhydrine ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
415720100 415720250 415721000 415720010
ACRO415720100EA 46 EUR
ACRO415720100 ACRO415720250 ACRO415721000 ACRO415720010
Ninhydrine ACS
Ninhydrine
Formule: C₉H₆O₄
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250 °C (déc.)
Densité: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003791
Numéro CAS: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 13,06582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point Passes test
Solubility Passes test
Identification Passes test
Sensitivity (to amino acids) Passes test