Imprimer
5-Bromo-1-indanone ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
B25707.03 B25707.06
B25707.03EA 41.1 EUR
B25707.03 B25707.06
5-Bromo-1-indanone ≥97%
5-Bromo-1-indanone
Purity: 98% CAS No.: 34598-49-7 Molecular Formula: C9H7BrO Formula Weight: 211.06 Melting Point: 125-129° Beilstein Reference: 2357199
Formule: C₉H₇BrO
MW: 211.06 g/mol
Point d'ébullition: 280
Point de fusion: 125…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082718
Numéro CAS: 34598-49-7