Imprimer
1-Benzylimidazole 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Benzyl-1H-imidazole
152250050 152250250 152251000
ACRO152250050EA 38.1 EUR
ACRO152250050 ACRO152250250 ACRO152251000
1-Benzylimidazole 99%
1-Benzylimidazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Point d'ébullition: 310 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 68…71 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005296
Numéro CAS: 4238-71-5
EINECS: 224-200-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %