Imprimer
4-Méthylimidazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methyl-1H-imidazole
B24139.09 B24139.18 B24139.30
B24139.09EA 33.3 EUR
B24139.09 B24139.18 B24139.30
4-Méthylimidazole ≥98%
4-Méthylimidazole
Purity: 98% CAS No.: 822-36-6 Molecular Formula: C4H6N2 Formula Weight: 82.11 Flash Point: 157°(314°F) Melting Point: 49-57° Boiling Point: 263° Beilstein Reference: 1453 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00005201
Formule: C₄H₆N₂
Point d'ébullition: 263 °C
Point de fusion: 49…57 °C
Densité: 1.020
Point d'éclair: 157 °C (314 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005201
Numéro CAS: 822-36-6
EINECS: 212-497-3
ONU: 3263
ADR: 8,III