2-Méthylimidazole 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2-Methyl-1H-imidazole
127000010
127001000
127005000
ACRO127000010EA
297
EUR
ACRO127000010
ACRO127001000
ACRO127005000
2-Méthylimidazole 99%
2-Méthylimidazole
Formule:
C₄H₆N₂ Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa) Point de fusion: 142…145 °C Densité: 0,99 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 155 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005190 Numéro CAS: 693-98-1 EINECS: 211-765-7 ONU: 3263 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 142 to 145 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |