1-Méthylimidazole
Fournisseur: Roth Carl
|
Danger
|
Synonyms:
N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
N353.1
N353.2
ROTHN353.1EA
23.9
EUR
ROTHN353.1
ROTHN353.2
1-Méthylimidazole
1-Méthylimidazole
Formule:
C₄H₆N₂ MW: 82.11 g/mol Point d'ébullition: 198 Point de fusion: –2 °C Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 92 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005292 Numéro CAS: 616-47-7 EINECS: 210-484-7 ONU: 3267 ADR: 8 II |