1-Méthylimidazole ≥99.0% (par GC) pour la synthèse
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05852.0100
8.05852.1000
8.05852.0025
8.05852.0100EA
47.3
EUR
8.05852.0100
8.05852.1000
8.05852.0025
1-Méthylimidazole ≥99.0% (par GC) pour la synthèse
1-Méthylimidazole
Formule:
C₄H₆N₂ Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa) Point de fusion: –2 °C Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 92 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005292 Numéro CAS: 616-47-7 EINECS: 210-484-7 ONU: 2922 ADR: 8 (6.1),II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -2 °C |
Molar Mass | 82.10 g/mol |
Boiling Point | 198 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 92 °C |
Explosion Limit | 2.7 - 15.7 %(V) |
Density | 1.035 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9.5 - 10.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 525 °C |