Imprimer
Imidazole 99+%, crystallin
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
301870010 301872500 301870025
ACRO301870010EA 219 EUR
ACRO301870010 ACRO301872500 ACRO301870025
Imidazole 99+%, crystallin
Imidazole
Formule: C₃H₄N₂
Point d'ébullition: 255…256 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 86…90 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005183
Numéro CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
ONU: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dry substance)