Phénylhydrazine ≥97.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
8.07250.0005
8.07250.0250
8.07250.1000
8.07250.0100C
8.07250.0005EA
21.4
EUR
8.07250.0005
8.07250.0250
8.07250.1000
8.07250.0100C
Phénylhydrazine ≥97.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phénylhydrazine
Phenylhydrazine for synthesis.
Formule:
C₆H₈N₂ |
Numéro MDL:
MFCD00007573 Numéro CAS: 100-63-0 Merck Index: 12,07447 |
Résultats des tests de spécification
Assay (HClO₄) | ≥97.0% |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 1.096 - 1.099 |
Identity (IR) | Passes Test |
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt. | 244 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 88 °C |
Refractive Index | 1.607 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.1 %(V) |
Density | 1.10 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 25 °C) alkaline,(undiluted) |
Ignition Point | 195 °C |