Imprimer
Iode monobromure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20738.0100 8.20738.0250
8.20738.0100EA 184 EUR
8.20738.0100 8.20738.0250
Iode monobromure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Iode monobromure
Formule: IBr
MW: 206.81 g/mol
Point d'ébullition: 116
Point de fusion: 37…40 °C
Densité: 4.41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011353
Numéro CAS: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
ONU: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05038
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point 37 - 40 °C
Molar Mass 206.81 g/mol
Boiling Point 116 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 4.41 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material