Imprimer
Sulfure de diphényle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Diphenylsulphane
130950250 130951000
ACRO130950250EA 41.4 EUR
ACRO130950250 ACRO130951000
Sulfure de diphényle 99%
Sulfure de diphényle
Formule: C₁₂H₁₀S
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.11 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003064
Numéro CAS: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07467
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6317 to 1.6337 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %