Sulfure d'éthyle et de méthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 624-89-5
Molecular Formula: C3H8S
Formula Weight: 76.16
Flash Point: -15°(5°F)
Refractive Index: 1.4392
Odour: Stench
Melting Point: -106°
Boiling Point: 66-67°
Beilstein Reference: 1696871
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009268
Formule:
C₃H₈S Point d'ébullition: 66…67 °C Point de fusion: –106 °C Densité: 0.841 Point d'éclair: –15 °C (5 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009268 Numéro CAS: 624-89-5 EINECS: 210-868-4 ONU: 1993 ADR: 3,II |